主要文件
Z169056
Micrometer
Imperial
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$207.00
$207.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$207.00
About This Item
UNSPSC代码:
41111700
NACRES:
NB.79
$207.00
请联系客服了解存货情况
特点
subdivision 0.001 in.
包装
pack of 1 ea
测量范围
0-1 in.
0-25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)