Merck
Z136115
Scienceware® 游标卡尺
Direct-reading type
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111700
NACRES:
NB.79
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art H13415-0000
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
公制/英制。采用轻质耐腐蚀塑料模压而成。6英寸或150毫米测量能力;平行钳口深1.57英寸(40毫米);读取刻度不会产生视差。不导电,微调拇指滚轮,双向锁定,内外钳,圆杆深度计。上刻度单位为毫米,下刻度单位为英寸。
公制和英制刻度, 细分至0.1 mm和0.001 in.。
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP