主要文件
Z169013
Sigma-Aldrich
Porcelain berl saddles
pkg of 250 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 250 ea
一般描述
6 mm. Ideal for vacuum distillation, absorption, and extraction. Surface area: 1.15 m2/m3 In packages of approx. 250 (200 cc).
Maximum temperature: 1100°C.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)