主要文件
Z210536
Pro-Pak ® 蒸馏填料
0.16 in.2, 316 SS
别名:
蒸馏填料
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$735.00
$735.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$735.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
$735.00
请联系客服了解存货情况
包装
pkg of 1 L
制造商/商品名称
Ace Glass 662404
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
直径为0.75至12英寸的蒸馏塔的高效、自润湿、突出的金属倾卸式填料。 最大回流速度约为3.4 L / h。 0.16平方英寸大小的可用空间为94%,0.24平方英寸大小的可用空间为96%。 每个包装的包装量约为 1 L。包装高度可达20英尺而不会变形。
法律信息
Pro-Pak is a registered trademark of Cannon Instruments Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Questions
  1. how much packing provided per unit sale??
    1 answer
    1. Each package has a packing volume of approximately 1 L. The mass is approximately 391.5 grams (0.86 lb). See the image below to review additional product specifications that may be of interest: