主要文件
Z163619
Sigma-Aldrich
MiniPax ® 吸收剂包
molecular sieves, weight 1 g (desiccant), L × W 3/4 in. × 1 7/16 in.
别名:
Absorbent Packets
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
24141516
NACRES:
NB.43
製造商/商標名
Multisorb 02-00041AG104
長度 × 寬度
3/4 in. × 1 7/16 in.
重量
1 g (desiccant)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MiniPax®包装盒结构紧凑,非常耐用,无粉尘且不起毛,具有高的水蒸气透过率和可控制的孔隙率。包装占用空间小,吸湿能力强。
由聚乙烯纤维片材形成的包膜具有高湿强度,并且对气体和气味均具有渗透性。说明 MiniPax® 含有氯化钴,不得用于食品或制药用途。
  • 紧凑-MiniPax®包装盒的外形小巧紧凑,可节省空间并减少最少的产品量。其扁平轮廓消除了与胶囊或药丸的任何潜在混淆
  • 最大的表面暴露-仅两端的超窄密封裙边使MiniPax®包装盒的整体尺寸具有异常大的吸附表面积
  • 整体式窗-整体式透明条可观察所含的吸附剂,并有效地使用指示性干燥剂,以显示何时已吸附湿气,应更换干燥剂
法律資訊
MiniPax is a registered trademark of Multisorb Technologies, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)