主要文件
Z147680
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 250 mL, frit diam. 50 mm, porosity 25-50 μm, Complete
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,010.00
$1,010.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,010.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.43
$1,010.00
请联系客服了解存货情况
物料
glass
ground glass membrane (frit)
特点
cap
graduations: no
制造商/商品名称
Aldrich
过滤器容量
250 mL
熔块直径
50 mm
漏斗容量
250 mL
孔径
25-50 μm porosity
配件
24 bottle neck (Ground glass joint)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Complete with funnel, cap, and pinch clamp. To filter air- and moisture-sensitive compounds quickly under inert gas. With 65/40 ball joint and 24/40 bottom joint.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)