主要文件
Z137529
Ace Allihn condenser
male joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
接合处
male joint: ST/NS24/40
制造商/商品名称
Ace Glass 594114
夹套长度
300 mm
相关类别
一般描述
Approximately one bulb per 50 mm. Fits Abderhalden drying apparatus, Z137545.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)