主要文件
Z530999
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 300 mm, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS24/40
总高度
300 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)