主要文件
Z136255
Tubing sizer
determines I.D. and O.D. of glass tubing, test tubes, etc
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105108
NACRES:
NB.35
物料
polypropylene
制造商/商品名称
Bel-Art
测量范围
1.5-16 mm
长度 × 宽度 × 高度
120 mm × 50 mm × 12 mm
一般描述
Determines I.D. and O.D. of glass tubing, test tubes, etc. For I.D., select the closest pin size; for O.D., choose closest well size.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)