主要文件
Z130583
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 500 mL
别名:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$96.10
$96.10
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$96.10
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.17
$96.10
请联系客服了解存货情况
物料
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
接合处
Joints threaded neck (28)
特点
with cap
包装
pkg of 12 ea
制造商/商品名称
Nalgene 2004-0016
瓶直径× 高度
73 mm × 170 mm
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
法律信息
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1