主要文件
Z126020
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$100.00
$100.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$100.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.72
$100.00
请联系客服了解存货情况
材料
glass
描述
With button
特點
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
製造商/商標名
Ace Glass 806802
直徑×長度
10 mm × 580 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)