Merck
F9401
Sigma-Aldrich
Nalgene® 杜瓦瓶
capacity 1 L
别名:
cryo dewar, cryo thermos
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
polyethylene handle
urethane foam-filled high-density polyethylene
接合處
Joints neck (95)
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene® 4150-1000
技術
cryopreservation: suitable
內徑 × 深度
9.6 cm × 19.5 cm
容量
1 L
尺寸
7 5/8 in. (194 mm) × 3 3/4 in. (95 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
适用于短期储存冰水、干冰/溶剂浴和液氮。聚乙烯涂层的手柄仅适用于1、2和4 L尺寸。
應用
Nalgene® Dewars适用于短期储存冰水、干冰/溶剂浴和液氮。也可以用作热浴。
特點和優勢
  • 高密度聚乙烯基座,HDPE盖板,带聚乙烯涂层手柄
  • 坚固的抗震性能
  • 由于双层壁和无CFC泡沫聚氨酯绝缘,减少了热泄漏。
  • 样品保持低温的时间更长
  • 使用范围−196°C至+100°C
  • 倒口和底部抓地力区域,便于清空用过的液体。
  • 通风和绝缘盖板通过保持样品温度允许蒸汽流出
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries