主要文件
Z118338
Cotton blend glove liners
size S/M, light weight
别名:
Cotton Glove Inserts, Cotton Glove Liners, resuable fabric glove
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 PAIRS
$31.60
$31.60
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 PAIRS
$31.60
About This Item
UNSPSC代码:
46181504
NACRES:
NB.35
$31.60
请联系客服了解存货情况
物料
(52%Polyester/48%Cotton)
white gloves
尺寸
S/M
无菌性
non-sterile
特点
latex free
powder-free
reusable
包装
pack of 12 pair
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
长度
9 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Use these gloves for product protection during inspection or light manufacturing. Also ideal for use as a liner underneath outer gloves. Reversible pattern allows glove to be worn on either hand. Lightweight styles feature unhemmed cuffs.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)