Merck
Z564397
Sigma-Aldrich
Aldrich® AtmosBag手套袋
two-hand, non-sterile, size micro, closure type, Zipper-lock
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$108.00
$108.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$108.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103406
NACRES:
NB.35
$108.00
请联系客服了解存货情况
尺寸
micro
无菌性
non-sterile
特点
closure type Zipper-lock
宽度 × 长度 × 高度
23 in. × 38 in. × 11 in., average inflated dimensions
宽度 × 长度
23 in. × 43 in. , deflated dimensions
气体体积
1.5 ft3
开口直径
11 in. , 2 ports
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
实验室用:AtmosBag手套袋是一种柔性充气式聚乙烯腔,内置手套,可让您在完全隔离和受控的环境中工作。它是手套箱的便宜、便携式替代品,非常适合各种任务和材料。
现场取样:在采样操作过程中,AtmosBag在罐和桶的顶部滑动,充入惰性气体,以隔绝水汽和灰尘。 最大限度地减少工作人员的暴露,同时保证采得的疏松材料完整。AtmosBag就是一个便携式实验室,可进行测试、犯罪现场调查以及需要洁净隔离腔的其他应用。
带胶带密封封口的AtmosBag:AtmosBag的开口用胶带粘贴并折叠起来,形成气密密封。每个AtmosBag包都配有一条可拆卸的密封带。
带拉链锁的Atmos Bag:AtmosBag的开口用拉链锁锁紧,形成气密密封。由于拉链宽度,开口略小于袋子的宽度。非常适合需要重复使用袋子内容物和紧急隔离的应用。
性能:
  • 由坚固的0.003英寸厚的聚乙烯制成,该聚乙烯经抛光处理,透明度较高
  • 接缝经热封处理以确保强度,并测试通气膨胀无泄漏
  • 为实验室气体、真空和电线均配备入口
  • AtmosBag不阻燃,也不适合长时间接触溶剂、蒸汽或化学品
  • 可以在氩气环境中使用
  • Two ports on each bag. One on each side of the bag.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the temperature range that the Aldrich AtmosBag glove bags can withstand?
    1 answer
    1. The AtmosBags are made out of polyethylene, which tends to become brittle below about -100°C, and softens/melts at above 80°C.  Based on that information, we would recommend using the AtmosBag well within that temperature range of -100°C to +80°C.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.