主要文件
Z117447
LDPE laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/16 in. × 5/16 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
內徑 × 內徑
3/16 in. × 5/16 in.
壁厚
1/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Good chemical resistance, translucent, and rigid. Temp. range: -103 to 120°F.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)