主要文件
Z115568
Sigma-Aldrich
Erlenmeyer flask for Macro Diazald® kit
joint: ST/NS 24/40, capacity 500 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
flat bottom
接合处
joint: ST/NS24/40
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper joint
without cap
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
其他说明
法律信息
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)