返回
V-Vials
®
螺纹口样品瓶,带顶部开口瓶盖
Products
产品分类
vials (4)
品牌
Sigma-Aldrich (3)
Supelco (1)
直径(mm)
高度(mm)
容量 (ml)
闭合类型
颜色
小瓶装材料
小瓶颜色
筛选产品
Showing 1-4 of 4
比较
货号
说明
价格
Z115150
V-Vials
®
螺纹口样品瓶,带顶部开口瓶盖,
volume 5 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 65 mm
展开
查看定价
Z115134
V-Vials
®
螺纹口样品瓶,带顶部开口瓶盖,
volume 1 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 44 mm
展开
查看定价
Z115142
V-Vials
®
螺纹口样品瓶,带顶部开口瓶盖,
volume 3 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 50 mm
展开
查看定价
Z115126
V-Vials
®
螺纹口样品瓶,带顶部开口瓶盖,
volume 0.3 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 35 mm