主要文件
Z114057
Sigma-Aldrich
Wheaton 玻璃血清瓶
volume 50 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 43 mm × 73 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$68.30
288 EA
$1,510.00
$68.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
12 EA
$68.30
288 EA
$1,510.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$68.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
borosilicate glass bottle
描述
USP Type I
特点
autoclavable
closure type crimp top vial
外径
20 mm
容量
50 mL
直径× 高度
43 mm × 73 mm
体积
50 mL
颜色
amber
配件
opening for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)