主要文件
Z114030
Sigma-Aldrich
Wheaton 玻璃血清瓶
volume 10 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 23 mm × 47 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
borosilicate glass bottle
描述
USP Type I
特点
autoclavable
closure type crimp top vial
外径
20 mm
容量
10 mL
直径× 高度
23 mm × 47 mm
体积
10 mL
颜色
amber
配件
opening for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)