主要文件
Z106410
Supelco
黑色塑料盖
Solid top, white rubber liner, thread for 15-425, pkg of 200 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 EA
$142.00
$142.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
200 EA
$142.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$142.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
black phenolic cap
white rubber liner
特点
closure type black phenolic solid top cap
包装
pkg of 200 ea
NMR管直径
10 mm
配件
thread for 15-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些可高压灭菌的盖子能够确保产品的安全。衬垫为白色丁苯橡胶,表面为 PTFE。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)