主要文件
Z102571
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Dean-Stark trap
capacity 325 mL, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,490.00
$1,490.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,490.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
$1,490.00
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS24/40
容量
325 mL
相关类别
一般描述
For azeotroping large amounts of water, 325 mL capacity. With 24/40 joints and 4 mm bore PTFE stopcock.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)