主要文件
Z249599
Sigma-Aldrich
Aldrich® 改良 Dean-Stark 分离器
reservoir capacity 35 mL, Joints: ST/NS 24/40 (2)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,470.00
$1,470.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,470.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
$1,470.00
请联系客服了解存货情况
接合处
Joints: ST/NS24/40 (2)
储存器容量
35 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
专为使用比水重的溶剂(例如氯仿)进行共沸蒸馏而设计。8 mL储液器版本专门设计用于通过重水,对有价值的溶剂进行小规模共沸蒸馏。2 mm内孔PTFE旋塞阀,总高度为300 mm。
改良的Dean-Stark技术(见图1)
1.
溶剂蒸气凝结并收集在接收器中
2. 改良的Dean-Stark分水器将两个组分分开
3. 比水层重的一层灰沉到疏水阀的底部,水则留在顶部
4. 迫使溶剂通过内管返回并返回到沸腾烧瓶中
5. 上层水则通过2 mm的PTFE旋塞排出
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)