Merck
W6764
L-苯基-13C6-丙氨酸
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C6H5CH2CH(NH2)CO2H
分子量:
171.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
等級
cGMP
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
光學活性
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+6
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI 密鑰
COLNVLDHVKWLRT-KILZIXFTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)