Merck
W6551
碳酸氢钠- 13 C
API for Clinical Studies, 98 atom % 13C
别名:
碳酸氢钠-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaH13CO3
CAS号:
分子量:
85.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142200
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
等级
cGMP
同位素纯度
98 atom % 13C
mp
>300 °C (lit.)
质量偏移
M+1
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na].O[13C](O)=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-YTBWXGASSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)