生物源
synthetic
化驗
>96%
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
woody
SMILES 字串
CO[C@]1(C)CC[C@@]23CC1C(C)(C)C2CC[C@H]3C
InChI
1S/C16H28O/c1-11-6-7-12-14(2,3)13-10-16(11,12)9-8-15(13,4)17-5/h11-13H,6-10H2,1-5H3/t11-,12+,13-,15-,16+/m1/s1
InChI 密鑰
HRGPYCVTDOECMG-RHBQXOTJSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves