Merck
W522708
Sigma-Aldrich
甜橙油萜
natural, FG
别名:
甜橙油萜烯, 甜橙萜
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W522708-SAMPLE-K
$79.40
1 KG
$125.00
$79.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W522708-SAMPLE-K
$79.40
1 KG
$125.00
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
$79.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
生物源
oranges
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
折射率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
orange
準備報告
提取方法:蒸馏
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
128.1 °F - closed cup
閃點(°C)
53.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)