Merck
W374008
Sigma-Aldrich
苯乙酸茴香酯
≥97%
别名:
苯乙酸茴香酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CO2CH2C6H4OCH3
CAS号:
分子量:
256.30
FEMA编号:
3740
EC 号:
欧洲委员会编号:
233
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.706
NACRES:
NA.21
性状检查:
anise
等级:
Halal
生物来源:
synthetic
食品过敏原:
no known allergens
生物来源
synthetic
等级
Halal
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.559 (lit.)
沸点
370 °C (lit.)
密度
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
anise
SMILES字符串
COc1ccc(COC(=O)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-7-14(8-10-15)12-19-16(17)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11-12H2,1H3
InChI key
VCYWCSZLXMMLLE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)