W340618
2-异丙基-5-甲基-2-己烯醛
≥95%, stabilized, FG
别名:
5-methyl-2-propan-2-ylhex-2-enal, Isodihydrolavandulal
选择尺寸
About This Item
推荐产品
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
方案
≥95%
包含
α-tocopherol as stabilizer
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
沸点
189 °C (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
green; lavender; woody; herbaceous
SMILES字符串
[H]C(=O)C(=CCC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)5-6-10(7-11)9(3)4/h6-9H,5H2,1-4H3
InChI key
IOLQAHFPDADCHJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
145.4 °F - closed cup
闪点(°C)
63 °C - closed cup