生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
方案
≥95%
折射率
n20/D 1.453 (lit.)
沸点
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
orange; floral
SMILES字符串
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
InChI key
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis