Merck
W235900
Sigma-Aldrich
印蒿油
natural, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA编号:
2359
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
生物来源
Artemisia pallens
等级
FG
Kosher
natural
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
表单
liquid
组成
Limonene, 0.5%
折射率
n20/D 1.488
密度
0.958 g/mL at 25 °C
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
fruity; sweet
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Asp. Tox. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
410.0 °F - closed cup
闪点(°C)
210 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)