Merck
W225002
Sigma-Aldrich
(-)-乙酸香芹酯
mixture of cis and trans, ≥98%, FG
别名:
2-甲基-5-(2-丙烯基)-2-环己烯-1-醇乙酸酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W225002-SAMPLE-K
$94.40
100 G
$188.00
1 KG
$1,260.00
10 KG
$9,280.00
$94.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W225002-SAMPLE-K
$94.40
100 G
$188.00
1 KG
$1,260.00
10 KG
$9,280.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18O2
CAS号:
分子量:
194.27
FEMA编号:
2250
Beilstein:
2330666
EC 号:
欧洲委员会编号:
2063
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.215
NACRES:
NA.21
$94.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
方案
≥98%
旋光性
[α]20/D -50°, neat
折射率
n20/D 1.475 (lit.)
沸点
77-79 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
green; minty; sweet
SMILES字符串
CC(=C)C1CC=C(C)C(C1)OC(C)=O
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h5,11-12H,1,6-7H2,2-4H3
InChI key
YTHRBOFHFYZBRJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
闪点(°F)
208.4 °F - closed cup
闪点(°C)
98.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)