Merck
W213306
Sigma-Aldrich
泰国安息香胶
natural
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA编号:
2133
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
生物来源
gum benzoin, Siam
质量水平
等级
Kosher
natural
来源
France origin
mp
60-70 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
balsam
制备说明
提取方法:溶剂提取和蒸馏
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)