Merck
697958
Sigma-Aldrich
2,2-二甲基-3,5-己二酮
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$69.40
$69.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$69.40
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CC(O)CH2C(O)CH3
CAS号:
分子量:
142.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$69.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.460
密度
0.912 g/mL at 25 °C
官能团
ketone
SMILES字符串
CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(9)5-7(10)8(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
125.1 °F
闪点(°C)
51.7 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)