Merck
W208515
Sigma-Aldrich
异戊酸异戊酯
natural, ≥98%, FCC, FG
别名:
3-methylbutyl 3-methylbutanoate, Isopentyl isovalerate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W208515-SAMPLE-K
$98.10
100 G
$213.00
1 KG
$406.00
4 KG
$1,250.00
$98.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W208515-SAMPLE-K
$98.10
100 G
$213.00
1 KG
$406.00
4 KG
$1,250.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
172.26
FEMA编号:
2085
EC 号:
欧洲委员会编号:
458
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.463
NACRES:
NA.21
$98.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
质量水平
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
方案
≥98%
杂质
<30% 2-methylbutyl isovalerate
折射率
n20/D 1.412 (lit.)
沸点
192-193 °C (lit.)
密度
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
apple; green; fruity; sweet
SMILES字符串
CC(C)CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-8(2)5-6-12-10(11)7-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI key
XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • Evaluation of PTR-ToF-MS as a tool to track the behavior of hop-derived compounds during the fermentation of beer.: This study discusses the use of isoamyl isovalerate in tracking fermentation processes, impacting flavor development in beer production (Richter et al., 2018).
生化/生理作用
1.0ppm 时的味道
象形图
Environment
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
176.0 °F - closed cup
闪点(°C)
80 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 28-28 (1999)