等級
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽密度
3.04 (vs air)
蒸汽壓力
1.5 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
自燃溫度
824 °F
expl. lim.
10 %
折射率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
butter; acidic; rancid
SMILES 字串
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
InChI 密鑰
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
131.0 °F - closed cup
閃點(°C)
55 °C - closed cup