包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS 01112
直徑
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律資訊
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3