主要文件
TEM-76043-21
Sigma-Aldrich
Cryo-SiN TEM Windows
20 nm Thick, window size 9
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
MA.24
产品TEM-76043-21监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
窗尺寸
9
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Silicon Nitride 20 nm thick TEM Windows (9 Windows). Ideal substrate for Cryo-Microscopy. Avoid substrate degradation. Plasma cleanable to reduce contaminants.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)