主要文件
TEM-7596407
Sigma-Aldrich
OMNI Probe Copper 3-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
别名:
Omniprobe Lift-Out Grid, 3-Post, Side Access, CU
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111761
NACRES:
MA.24
产品TEM-7596407监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
包装
pack of 100 (per vial)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
3 post copper lift-out grids, 35 micron thick with 1 edge lower for easy access.
包装
Packaged in glass vials.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)