Merck
T38105
Sigma-Aldrich
对甲基苯乙酸
ReagentPlus®, 99%
别名:
4-甲基苯乙酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$355.00
$355.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$355.00
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CH2CO2H
CAS号:
分子量:
150.17
Beilstein:
2043528
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$355.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
产品线
ReagentPlus®
方案
99%
沸点
265-267 °C (lit.)
mp
88-92 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
GXXXUZIRGXYDFP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)