Merck
T2032
Sigma-Aldrich
D-酒石酸二氢钾
别名:
D-(-)-酒石酸 单钾盐, D-2,3-二羟基丁二酸 单钾盐, D-酒石酸氢钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5KO6
CAS号:
分子量:
188.18
Beilstein:
6119984
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
SMILES 字串
[K+].O[C@@H]([C@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m0./s1
InChI 密鑰
KYKNRZGSIGMXFH-YGEZSCCGSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
一级标准缓冲液。
其他說明
非天然异构体
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Dawson, R.M.C.
Data for Biochemical Research, 421-421 (1986)