Merck
T14605
Sigma-Aldrich
四氢吡喃-2-甲醇
98%
别名:
2-(羟基甲基)四氢吡喃, 2-四氢吡喃基甲醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$95.60
$95.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$95.60
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O2
CAS号:
分子量:
116.16
Beilstein:
102998
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$95.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
蒸汽密度
4.02 (vs air)
蒸汽压
0.4 mmHg ( 20 °C)
方案
98%
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
沸点
187 °C (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
OCC1CCCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
InChI key
ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
168.8 °F - closed cup
闪点(°C)
76 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)