Merck
T11630
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-四氟苯
99%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$116.00
$116.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$116.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2F4
CAS号:
分子量:
150.07
Beilstein:
1910024
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$116.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
99%
折射率
n20/D 1.408 (lit.)
沸点
95 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H
InChI key
SOZFIIXUNAKEJP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
68.0 °F - closed cup
闪点(°C)
20 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)