主要文件
SYNS531420
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware S531420
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$40.90
$40.90
预计发货时间2025年6月06日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$40.90
About This Item
UNSPSC代码:
41122500
NACRES:
NB.51
$40.90
预计发货时间2025年6月06日详情
接合处
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware S531420
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)