主要文件
SYNC374640
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm
别名:
Synthware C374640, glass chromatograpy column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151816
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware C374640
技术
HPLC: suitable
内径 × 长度
40.0 mm × 457 mm
容量
500 mL
适用性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)