主要文件
SYNGL32
Synthware Nylon cap with PTFE faced silicone liner
GL 32
别名:
Synthware GL32, bottle cap
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$16.50
$16.50
预计发货时间2025年5月27日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$16.50
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
$16.50
预计发货时间2025年5月27日详情
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware GL32
配件
GL 32
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Replacement caps for use with Solid Phase Reaction Vessels, with PTFE protected Silicone Septum.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)