主要文件
SYNF301010
Synthware single neck round bottom flask
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/10
别名:
Synthware F301010, flask, glass round flask
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$35.20
$35.20
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$35.20
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.51
$35.20
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
接合处
joint: ST/NS14/10
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F301010
容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Supplied with one holed compression caps, one Viton® O-rings and one PTFE - faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)