主要文件
SYNF301910
Synthware single-neck round-bottom flask
10 mL, joint: ST/NS 19/22
别名:
Synthware F301910, glass round flask
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$31.60
$31.60
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$31.60
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.51
$31.60
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
接合处
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F301910
容量
10 mL
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)