主要文件
SYNC366060
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 53.0 mm, L 610 mm
别名:
Synthware C366060, glass chromatograpy column
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$342.00
$342.00
预计发货时间2025年6月05日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$342.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
$342.00
预计发货时间2025年6月05日详情
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C366060
內徑
53.0 mm
長度
610 mm
適合性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)