主要文件
SYNA851922
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 19/22
别名:
Synthware A851922, Drying tube adapter
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$60.00
$60.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$60.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
$60.00
请联系客服了解存货情况
物料
colorless tube
glass tube
接合处
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A851922
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)