主要文件
SYNA851420
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware A851420, Drying tube 90° bent
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$55.00
$55.00
预计发货时间2025年5月23日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$55.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
$55.00
预计发货时间2025年5月23日详情
物料
colorless tube
glass tube
接合处
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A851420
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)